Porte-pipettes
Portoir pour pipettes, en PP, 200×75×150 mm
612-1812
: KARTELL
Stand made from PP, for 16 pipettes.
- Pour 8 pipettes d'un diamètre <10 mm et 8 pipettes d'un diamètre <15 mm
- Petits trous à la base pour permettre le drainage
W×D×H: 200×75×150 mm
- Désignation:Portoir pour pipettes, en PP
- l×p×h:200×75×150 mm