Récipient pour pipettes
Récipient pour pipettes
Récipient pour pipettes
  612-1820
 :   KARTELL
Récipient pour pipettes
  612-1820
 :  KARTELL
Récipient pour pipettes
Récipient pour pipettes
Récipient pour pipettes
77,80 €
1 * 1 ST
En PP, avec couvercle en PE.
  • Utilisation possible sans le couvercle pour autoclaver les pipettes (20 min à 120 °C)
  • Couvercle à pression protégeant les pipettes de la poussière et durant le transport
  • Découpe en hauteur facile ou utilisation comme récipient pour faire tremper les pipettes souillées
Ø×H ext./int. : 82×426/410 mm
  • Désignation:
    Récipient pour pipettes