TechniCloth® Flat Mop Covers
New Product
Supplier:   Texwipe
TechniCloth® Flat Mop Covers
Supplier:  Texwipe
New Product
Certificates
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Garnitures de balai (ISO Classe 3-8) pour le nettoyage et la décontamination des sols
  • Fabriquées sans liants chimiques ou additifs
  • Polyester/cellulose non tissé et économique pour le nettoyage et l'élimination des résidus
  • Résistantes aux produits chimiques et à l'exposition aux solutions de nettoyage et de désinfection habituelles
Product Family Options
Product Information
  • Désignation
    L×l
    Capacité
    Availability
    Price
  • Technicloth® floor mop wipers
    250×600 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 1 037,86 €
    1 037,86 €
    1 * 12 ST
       1 037,86 €
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Serpillères de sol Technicloth®
    690×380 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 462,06 €
    462,06 €
    1 * 4 ST
       462,06 €
    Specifications:
    New Product
    New Product