Mops, Anticon® SuperSorb
Mop Anticon® SuperSorb
N° de catalogue 129-0216
Fournisseur: CONTEC
Aller à :
Product Details & Documents
Fabriqués en fils continus 100% polyester, avec système à deux fils pour une absorption accrue. Conçus pour une utilisation avec des systèmes d'essoreuse et de manches disponibles dans le commerce.
- Pour le nettoyage à l'eau dans des zones critiques nécessitant une absorption maximale pour l'utilisation de solutions de nettoyage et désinfectantes
- Lavables en machine pour des utilisation répétées
- Autoclavables pour des applications stériles
: Emballage individuel
Spécifications
- Désignation:Mop Anticon® SuperSorb