Plateau pour lames de microscopie, SlideTray™
720-0487
- Nbre de lames:20
- Couleur:blanc
- Désignation:Slide holders
- Matière:Plastique
- Cdt:10
Ce tiroir est conçu en plastique moulé résistant à la chaleur.
- Pratique pour une extraction aisée des lames
- Empilable pour un gain de place