Lames adhésives, Polysine®, Menzel Gläser
631-1349
: Epredia
- Couleur:blanc
- Désignation:Lames adhésives
- Cdt:72
Ces lames issues d'une technologie qui attire chimiquement biochimiquement les coupes de tissu fixé à la formaline, au liquide de Bouin, ou à l'alcool sont recommandées pour des techniques de biologie moléculaire, les préparations cytocentrifugées.
- 90° ground edges with frosted ends for labelling
- Adhesion superior to glue-, protein- or silane-treated slides
- Thick tissue sections of 2 to 5 µm
Inaffectée par la pré-digestion enzymatique ou la chaleur, la perte de tissu est réduite lors de l'hybridation in-situ (HIS) d'ADN prolongée et dans les méthodes d'immunocytochimie.