ContactUsLinkComponent
Microplaque PCR 384, Thermo-Fast® 384 Mark II
Microplaque PCR 384, Thermo-Fast® 384 Mark II
Catalog # 732-4912
undefined
Microplaque PCR 384, Thermo-Fast® 384 Mark II
Catalog # 732-4912
Specifications
  • Nb de puits:
    384
  • Profil:
    Standard
  • Jupe:
    Fully skirted
  • Couleur des puits:
    incolore
  • Cdt:
    100
  • Volume puits:
    0,04 ml
Specifications
About this item
Moulé à partir de PP à très faible rétention pour empêcher l'adhésion des échantillons aux parois latérales. En raison de leur volume accru, les puits permettent des applications post-PCR telles que les digestions enzymatiques et les précipitations d'éthanol. Compatibles avec tous les thermocycleurs à 384 blocs courants.
  • Jupe complète pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Huit orifices dans la jupe pour simplifier le positionnement et le retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • Coin biseauté pour une meilleure orientation
  • Certifiées exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain
Volume de puits maximum: 55 µl
Volume de travail: 40 µl