ContactUsLinkComponent
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml, Mark II
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Low Manufacturing Impact
undefined
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Low Manufacturing Impact
  • Couleur:
    naturel
  • Désignation:
    Plaque de stockage, 2,2 ml, Mark II
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Cdt:
    50
En PP. Plaques 96 puits à puits ronds pour stockage et applications de criblage.
  • 2,2 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals or 1,8 ml when sealed with 96-cap sealing mat
  • Conical well bottom for ease of sample retrieval
  • Raised rim design with support and stacking ring
Couleur: naturel.
Colour: Natural