Plaques OmniTray, Nunclon™Δ
Plaques OmniTray, 84 cm², 90 ml
Catalog # 732-2602
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Plaques OmniTray, Nunclon™Δ
Catalog # 732-2602
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En PS, stériles, avec couvercle. Plaques OmniTray à un seul puits adaptées à diverses applications.
- Format de microplaques standard avec coins à encoches compatible avec les manipulations robotisées
- Traitement de surface garantissant une croissance cellulaire optimale
Surface de culture: 84 cm²
Dimensions externes: 128×86 mm
Specifications
- Volume de travail recommandé:90 ml
- Désignation:Plaques OmniTray
- Surface de culture:84 cm²
- Cat. No.:732-2602
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact