Labels for Minimark printer, type B-595
Fournisseur:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Fournisseur:  Brady
Certificats
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
29 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Modèle
    Matière
    Adhésif
    Couleur
    Imprimeur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLACK 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    noir
    MiniMark™
    13 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 210,00 €
    210,00 €
    1 * 1 ROU
       210,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    blanc
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    jaune
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    rouge
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    orange
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    vert
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    bleu
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK PURPLE 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    pourpre
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK GREY 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    gris
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK BROWN 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    marron
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 1 ROU
       279,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    blanc
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    jaune
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    rouge
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    orange
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    vert
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    bleu
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK PURPLE 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    pourpre
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREY 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    gris
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK BROWN 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    marron
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    blanc
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK CLEAR 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    incolore
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    jaune
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    rouge
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    orange
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    vert
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    bleu
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLACK 100MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    noir
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK PURPLE 29MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    pourpre
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREY 57MM
    Vinyle
    Permanent, acrylique
    gris
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 488,00 €
    488,00 €
    1 * 1 ROU
       488,00 €