Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration, type Schiefferdecker, 85×70×50 mm
Catalog # 631-9131
Supplier:   KARTELL
Cuves à coloration
Catalog # 631-9131
Supplier:  KARTELL
Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration, type Schiefferdecker, 85×70×50 mm
Price
115,00 €
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Made from PMP (TPX).
Cette cuve rectangulaire possède un couvercle et peut contenir 10 lames ou 20 lames dos à dos.
Specifications
  • Désignation:
    Cuve à coloration, type Schiefferdecker
  • l×p×h:
    85×70×50 mm