Staining jars acc. to Hellendahl
Cuve à coloration d'Hellendahl, 57×57×90 mm
631-9130
: KARTELL
PMP (TPX), transparent.
- Extension and cover
Cuve à coloration de type Hellendahl conçue pour 16 lames de microscopie standard de 76×26 mm (par paires, dos à dos).
- Désignation:Cuve à coloration d'Hellendahl
- l×p×h:57×57×90 mm