Cuves à coloration
Cuve à coloration avec 2 couvercles, 81×101×70 mm
Catalog # 631-9511
Supplier: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PMP.
- Grâce au couvercle, lorsque le portoir n'est pas utilisé, le colorant liquide peut être stocké sans subir d'évaporation
- Second couvercle avec ouverture spéciale pour insérer la poignée du portoir de coloration (631-9520)
Cuve à coloration fournie avec deux couvercles
Delivery information: À utiliser avec 631-9520.
Caution: le xylène peut causer un décapage après deux jours à température ambiante.
Spécifications
- Désignation:Cuve à coloration avec 2 couvercles
- l×p×h:81×101×70 mm