Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime, 0 - 340 g/ll, 0,005 g/ml, 290 mm
N° de catalogue 614-0520
Fournisseur:   Alla France
Hydrometer for slaked lime
N° de catalogue 614-0520
Fournisseur:  Alla France
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime, 0 - 340 g/ll, 0,005 g/ml, 290 mm
Prix
74,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer for calcium hydroxide Ca(OH)₂.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer for slaked lime
  • Longueur:
    290 mm
  • Division:
    0,005 g/ml
  • Plage de mesure:
    0 - 340 g/ll