Micro-broyeurs
Micro-broyeurs
0,75 ml, 8×44 mm
N° de catalogue 432-1295
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Micro-broyeurs
N° de catalogue 432-1295
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Micro-broyeurs
Micro-broyeurs
0,75 ml, 8×44 mm
Prix
371,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté, à usage unique. Homogénéisation propre sans risque de contamination croisée. Pas de besoin de prélavage, se jette simplement après l'utilisation. Pratique pour les échantillons radioactifs. La faible surface de broyage assure une récupération optimale de l'échantillon.
Mortar size: 10×50 mm
Pestle size: 7 mm sphere
Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
 : Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Spécifications
  • Ø int.×h:
    8×44 mm
  • Capacité:
    0,75 ml