Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
3, 14/23 NS, 30 mm, 10 mm
N° de catalogue 201-8686
Fournisseur:   SciLabware
Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
N° de catalogue 201-8686
Fournisseur:  SciLabware
Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
3, 14/23 NS, 30 mm, 10 mm
Prix
115,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering semi-micro quantities of material.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    14/23 NS
  • Ø ext. entonnoir sup.:
    30 mm
  • Ø plaque:
    10 mm
  • Porosité:
    3
  • Seq:
    02