ContactUsLinkComponent
Pinces pour lamelle couvre-objets
Pinces pour lamelle couvre-objets
  100-0331
undefined
Pinces pour lamelle couvre-objets
  100-0331
  • Longueur:
    160 mm
  • Cdt:
    1
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 - 12% nickel)
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic