Micro preparation forceps
Micro preparation forceps
Pointes fines lisses, 105 mm
N° de catalogue 232-1917
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Micro preparation forceps
N° de catalogue 232-1917
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Micro preparation forceps
Micro preparation forceps
Pointes fines lisses, 105 mm
Prix
73,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Very delicate, curved
Spécifications
  • Type:
    Pointes fines lisses
  • Longueur:
    105 mm