Pincettes
Pointues/mousses, bleu, 130 mm
N° de catalogue 232-0062
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
PP, bleu. Pincette universelle conçue pour des applications variées.
- Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
- Serrated for improved grip
- Cost-efficient
Spécifications
- Type:Pointues/mousses
- Couleur:bleu
- Longueur:130 mm