Forceps, ESD-safe
Droites, pointues, 258 PEEK, 125 mm
N° de catalogue 232-1990
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à :
Product Details & Documents
PEEK, renforcé avec 30% de fibre de carbone. Pinces universelles pour différentes applications de laboratoire et électroniques.
- Résistants à l'abrasion, très durables
- Doux, résistants aux rayures, antimagnétiques, sans charges électrostatiques
- Résistance thermique jusqu'à 250 °C
Spécifications
- Type:258 PEEK
- Désignation:Droites, pointues
- Longueur:125 mm