Pincettes pour poids
Pinces de pesée, 90 mm
Catalog # 232-0061
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10 antimagnétique, pointes en plastique.
- Pour le prélèvement et la manipulation de poids de précision.
Specifications
- Désignation:Pinces de pesée
- Longueur:90 mm