Indicateur de débit
rouge/transparent, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Indicateur de débit
Catalog # 229-0576
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Indicateur de flux en styrène-acrylonitrile (SAN), fournit une indication optique claire du débit, dans la mesure où la vitesse de rotation de la bille est proportionnelle au débit.
- Débits de 50 ml/minute en position horizontale et 140 ml/min en position verticale
- Minimum de débit d'air de 3 l/min en position horizontale et 8 l/min en position verticale
Pour tuyaux de Ø extérieur 6,5 - 10 mm
l×p×h: 102×14×52 mm
: Ne pas utiliser avec des liquides corrosifs ou à plus de 50 °C.
Specifications
- Couleur:rouge/transparent
- Désignation:Indicateur de débit
- Dimensions:102×14×52 mm
- Matière:SAN
- Ø tube:6,5 - 10 mm
- Cat. No.:229-0576
- Connexion:Barbed