Hélice d'indicateur de flux
Catalog # 229-0577
Supplier: KARTELL
Specifications
- Désignation:Détecteur de flux à hélice
- Matière:SAN
- Connexion:Barbed
- Cdt:1
- Ø tube:6 - 11 mm
Specifications
About this item
Cet indicateur de flux en styrène-acrylonitrile (SAN) fournit une indication optique claire du débit, dans la mesure où la vitesse de rotation de l'hélice est proportionnelle au débit.
- Pour des débits jusqu'à 5 ml/seconde
- Débit maximal recommandé de 95 ml/seconde maximum
- Pression maximale de deux bars
Pour tuyaux de Ø extérieur 6,5 - 11 mm
l×p×h (mm): 90×15×40
Caution: Utilisation avec les gaz mais ne pas utiliser avec des liquides corrosifs ou à plus de 85 °C.