ContactUsLinkComponent
Erlenmeyers avec col à rodage normalisé et bouchon
Erlenmeyers avec col à rodage normalisé et bouchon
  214-0074
undefined
Erlenmeyers avec col à rodage normalisé et bouchon
  214-0074
  • Ø ext.:
    85 mm
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    128 mm
  • Seq:
    03
  • Cdt:
    1
En verre Pyrex®.
  • Haute résistance thermique et chimique
  • Livrés avec bouchon rodé creux en verre soufflé
Repère de volume en émail blanc et plage d'inscription.