Filtres à évent, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
  514-4115
Filtres à évent, Vacushield™
  514-4115
Filtres à évent, Vacushield™
Filtres à évent, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
92,90 €
1 * 3 ST
Protège les vannes et les composants de pompe contre les dommages dus à des liquides. Protège le personnel de laboratoire des dangers biologiques potentiels, et des contaminants aérosols et en suspension dans l'air.
Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP
Rétention des aérosols : 99,97% des particules DOP de 0,3 µm à 32 L/min/100 cm²
  • Ø:
    50 mm
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    514-4115
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Entrée/sortie:
    embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4-12,7 mm
  • Débit d'air:
    8 L/min (0,2 bar)
  • Pression max.:
    1 bar