Filtres à évent, AcroVent®
Filtres à évent, AcroVent®
0,2 µm, 19,6 cm²
N° de catalogue 514-4108
Filtres à évent, AcroVent®
N° de catalogue 514-4108
Filtres à évent, AcroVent®
Filtres à évent, AcroVent®
0,2 µm, 19,6 cm²
Prix
190,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Dispositif économique à usage unique réduisant les risques de contamination. Idéal pour les conduites de gaz des incubateurs CO₂.
Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP.
Documents
Spécifications
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Cat. No.:
    514-4108
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Entrée/sortie:
    embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
  • Débit d'air:
    8 L/min (0,2 bar)
  • Pression max.:
    4,1 bar