Filtres à centrifuger, Vivaclear
Catalog # 516-0156
Supplier: Sartorius
Specifications
- Taille de pore:0,80 µm
- Cdt:100
Specifications
About this item
Les filtres à centrifuger Vivaclear sont des filtres unidirectionnels pour une clarification/une filtration rapides et fiables d'échantillons biologiques et biotechnologiques dans une plage de 100 à 500 µl. Ils peuvent être utilisés dans des rotors à angle fixe pour des tubes de 2,2 ml.
- Membrane en polyéthersulfone à haut débit
- Faible volume mort (<5 µl)
- Résultats rapides et reproductibles
Applications: Clarification d'échantillons avant l'utilisation sur des colonnes de purification protéinique Vivapure; élimination de particules et de précipités; filtration du plasma et du sérum; filtration des cellules et parties de cellules.