Prise multiple à prises
Prise multiple, GVS, professionnelle, 1,75 m (cable)
N° de catalogue 139-1388
Fournisseur: BACHMANN ELEKTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Le bloc six prises dispose d'une triple protection avec une valeur de raccordement de 16 A/3600 W ainsi que d'une protection contre la surtension (courant de fuite nominal de 5 kA).
- Avec interrupteur, indication optique des défaillances et double protection thermique
- Parafoudre avec gaz inerte
- Le filtre de fréquence et le filtre de ligne éliminent les petites perturbations, jusqu'à 30 MHz
- Fréquence de transition 400 Hz, atténuation de 20 dB par décade
L (bloc): 573 mm
Longueur de câble: 1,75 m
Couleur: Argent/Noir
: Homologation VDE 0675, partie 6
Spécifications
- Désignation:Prise multiple, GVS, professionnelle
- Longueur:1,75 m (cable)