VWR®, Distributeurs de savon, Touch-Free
129-0486
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de savon/gel à montage mural, Touch-Free
- Cdt:1
Le distributeur de savon Touch-Free réduit la contamination croisée et les déchets dans les salles blanches et les zones annexes.
- Unité antigaspillage, adapté pour montage mural
- Œil électronique pour libérer une dose mesurée de savon
- Unité compacte alimentée par gravité sans tube mais avec action de pompe
Compatibles avec les flacons à pompe Micronova de 500 ml.
: OSHA, CDC, ADA
: Livrés avec quatre piles de taille « D ».