Distributeur de doigtiers
113-0030
: AK
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de doigtiers
- l×p×h:152×216×318 mm
- Cdt:1
Ce distributeur convient à des applications en salles propres pour les doigtiers, paquets de lingettes, bouchons d'oreilles, filets à cheveux, et autres.
- Chargement aisé par le couvercle
- Fixation murale ou autoportant