ValvTool
ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
N° de catalogue 554-1108
Fournisseur:   VICI JOUR RESEARCH
ValvTool
N° de catalogue 554-1108
Fournisseur:  VICI JOUR RESEARCH
ValvTool
ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
Prix
72,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour desserrer et serrer des écrous de1/4'.
  • Tête rainurée permettant le serrage les tubes in situ
Spécifications
  • Désignation:
    ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench
  • À utiliser avec une tête de type:
    1/4" hex and 5/16" heads