ContactUsLinkComponent
Raccords une pièce à tête hexagonale
  554-1154
Raccords une pièce à tête hexagonale
  554-1154
  • Désignation:
    Raccord hexagonal long
  • Cdt:
    6
Les raccords PEEK à tête hexagonale à ferrule intégrée sont pratiques à installer avec la clé ValvTool et à associer avec les bagues couleurs Color-it.
  • Idéal pour l'utilisation avec des capillaires en PEEK
  • Port 10-32 s'adaptant sur pratiquement tout les raccords standard HPLC
Etanchéité jusqu'à 350 bars (5000 psi)
Etanchéité jusqu'à 350 bars (5000 psi)