ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
Fournisseur:  HICHROM
Certificats
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
Fournisseur:  HICHROM
Spécifications
  • Catalog No:
  • 554-7681
  • Charge de carbone:
  • 18%
  • End-capping:
  • Oui
  • Surface area:
  • 300 m²/g