- Applications des tenues:Laboratoire
- Genre:
- Couleur:blanc
- Longueur:380 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100 PAIR
Ces manchettes de protection en matériau stratifié fournissent une protection efficace contre la fine poussière et les substances toxiques et agressives. Équipées de deux manches élastiquées.
- Sans peluchage, résistantes à l'abrasion, aux déchirures et à l'eau
- Perméabilité à la vapeur d'eau qui permet de garantir une bonne respirabilité
- Antistatique