Combinaisons, Secutex® pro 5/6
Ces combinaisons à usage unique protègent contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides corrosifs. Elles possèdent une fermeture à glissière sous rabat et la capuche, le dos, les manchettes et les poignées sont élastiqués.
- Grand confort et excellente liberté de mouvement
- Perméables à l'air et à la vapeur d'eau
- Souples, non pelucheuses, résistantes aux déchirures et antistatiques
Couleur: blanc.
Type 5/6, EN 1149, Cat. III/CE 01
: CE 0624, Type 5 + 6, Cat. III, Type 5 + 6.
Ces combinaisons à usage unique protègent contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides corrosifs. Elles possèdent une fermeture à glissière sous rabat et la capuche, le dos, les manchettes et les poignées sont élastiqués.
- Grand confort et excellente liberté de mouvement
- Perméables à l'air et à la vapeur d'eau
- Souples, non pelucheuses, résistantes aux déchirures et antistatiques
Couleur: blanc.
Type 5/6, EN 1149, Cat. III/CE 01
: CE 0624, Type 5 + 6, Cat. III, Type 5 + 6.
- Catalog No:
- 113-0657
- 113-0650
- 113-0651
- ZVGA30445-90
- Anti-statique:
- +
- +
- +
- +
- Applications des tenues:
- Protection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel
- Protection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel
- Protection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel
- Protection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel
Product Family Options
- CouleurTaille de confection
Specifications
Cat. No.113-0657Anti-statique+Applications des tenuesProtection contre les produits chimiques|Laboratoire|IndustrielSpecifications
Cat. No.113-0650Anti-statique+Applications des tenuesProtection contre les produits chimiques|Laboratoire|IndustrielSpecifications
Cat. No.113-0651Anti-statique+Applications des tenuesProtection contre les produits chimiques|Laboratoire|IndustrielSpecifications
Cat. No.ZVGA30445-90Anti-statique+Applications des tenuesProtection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel