Combinaisons en PP
blanc, L
Catalog # 113-0353
Supplier: International Enviroguard
Jump to:
Product Details & Documents
Combinaisons en PP résistant, léger et respirant.
- Protection adaptée aux applications environnementales
- Protection contre certaines fluides dangereux et non dangereux, les particules sèches et les salissures
Idéales pour une utilisation dans les milieux industriel et pharmaceutique, les laboratoires, les cliniques, l'agroalimentaire, les sites de construction, certains sites de nettoyage environmental et tout autre zone contaminée.
Poids: 30 g
Couleur: blanc ou bleu
Specifications
- Taille de confection:L
- Couleur:blanc
- Seq:03
- Cat. No.:113-0353
- Poids:30 g
- Applications des tenues:Laboratoire|Clinique|Industriel|Alimentaire