Combinaisons, Proshield® 4 Practik, modèle CHO5
N° de catalogue 113-3889
Fournisseur: DuPont
Spécifications
- Taille de confection:M
- Applications des tenues:À usage universel,Industriel
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Modèle:ProShield® 4 Practik
- Cdt:25
- Poids:41,5 g/m²
Spécifications
À propos de cet article
Ces vêtements sont fabriqués à partir d'un tissu DuPont exclusif micro-perforé en polyéthylène non tissé. Les combinaisons ProShield® 4 Practik sont confortables car le matériau micro-perforé permet le libre passage de l'air et de la vapeur d'eau.
- Capuche, fermeture à glissière en nylon avec rabat
- Poignets, chevilles, visage et taille élastiqués (dos)
- Coutures piquées
- Traitement antistatique pour plus de confort (non conforme EN 1149-5)
- Non certifiées CE comme vêtement de protection contre les produits chimiques
Ces vêtements de travail sont parfaits pour les travaux de bricolage, le nettoyage et la maintenance générale, la production et d'autres applications non dangereuses. Ils peuvent également servir de vêtements réutilisables pour les visiteurs.
Colour: white
Poids : 41,5 g/m²
Certifications: Cat. I