VWR®, Couvre-barbe, PP
blanc
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Couvre-barbe confortable en PP non tissé, destiné aux applications non critiques.
- Bande élastique
- Coutures sergées
- Exempt de latex
Densité: 12 g/m²
Spécifications
- Couleur:blanc