Couvre-barbe, PP
Couvre-barbe, PP
blanc
N° de catalogue 113-0693
Fournisseur:   GM EQUIPEMENT
Couvre-barbe, PP
N° de catalogue 113-0693
Fournisseur:  GM EQUIPEMENT
Couvre-barbe, PP
Couvre-barbe, PP
blanc
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Comfortable beard cover made from non woven PP, for non critical applications.
  • With elastic straps
  • With welded seams
Poids: 8 g
Emballage: en distributeur de 1000.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    113-0693
  • Poids:
    8 g