Tabliers de laboratoire
N° de catalogue GMEQOJC025DFS
Fournisseur: GM EQUIPEMENT
Spécifications
- Applications des tenues:Laboratoire
- Genre:
- Couleur:bleu
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Cdt:50
- l×L:750×1250 mm
Spécifications
À propos de cet article
These disposable aprons are made of waterproof PE.
- Dirt repellent
- Waterproof
- Ideal for laboratory applications
Thickness: 25/35/50/70 µm
Colour: white or blue