SP Bel-Art « The Collector™ », jeu de plateaux de collecte de sang, Bel-Art Products, a part of SP
129-1015
- Désignation:« The Collector™ »
- l×p×h:356×292×51 mm
- Cdt:1
PP, blanc.
- Avec deux portoirs pour 40 tubes à essai chacun (tubes jusqu'à 16 mm de Ø externe)
- Avec un portoir pour 18 lames
- Avec une large section pour feuilles de prélèvement
- Partitions réglables pour seringues, aiguilles, coton, etc.
"The Collector" est un plateau polyvalent particulièrement adapté à une utilisation dans les laboratoires cliniques. Le plateau ne s'affaisse pas, même lorsqu'il est complètement chargé. Il est autoclavable à la vapeur à 121 °C. La poignée est montée à l'extrémité avec une boucle amovible (178 mm de haut).