Porte-flacons de sécurité, Nalgene®
N° de catalogue 215-7991
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Pour:8 flacons de 500 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Ø max. récipient:90 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
PC.
- Pour flacons ronds ou carrés
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C, autoclavables
- Possibilité de glisser la poignée dans le support pour un meilleur stockage
Ces porte-flacons permettent le transport ou le stockage d'un maximum de 8 flacons de 500 ml.