Porte-flacons sûr avec couvercle, Nalgene®
N° de catalogue 216-4428
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Pour:6 flacons de 500 ml
- Couleur:jaune
- Désignation:Safety transport basket
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Contient et transporte jusqu'à six flacons de réactifs standard de 500 ml et la plupart des autres flacons en plastique ou en verre de 500 ml, ce porte-flacon se compose d'une nacelle à flacons et d'un couvercle étanche.
LDPE.
- Empilables
- Porte-flacons sûr
- Les flacons risquent moins de se heurter les uns les autres, de tomber ou de se casser
- Pas d'éclaboussure de produits chimiques dangereux en cas de casse d'un flacon en verre
- Robuste, poignée large pour faciliter le transport