Conteneurs de transport pour matières dangereuses, Nalgene®
113-8185
- Désignation:Boîte de transport de sécurité biologique
- l×p×h:184×368×171 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Cdt:1
Boîtier de protection transparent avec joint de silicone et pinces PC.
- Pour tubes à essai Vacutainer de 13 ou 16 mm
- Adaptable à d'autres tubes à essai
- Résistant, incassable et excellente visibilité des contenus
- Poignées latérales à prise facile moulées
- Les pinces maintiennent le conteneur hermétiquement fermé et assurent une fermeture étanche
Ce système fermé est conçu pour protéger les techniciens de laboratoire lors du transport de tubes remplis d'échantillons dangereux. Il est autoclavable, avec le couvercle et sans avoir à ouvrir les attaches. Des étiquettes de sécurité sont incluses.
Conformes 29 CFR Partie 1910.1030 de l'OSHA (Administration américaine de la sécurité et de l'hygiène industrielles) pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes diffusés par le sang.
: Conformes 29 CFR Partie 1910.1030 de l'OSHA (Administration américaine de la sécurité et de l'hygiène industrielles) pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes diffusés par le sang.
: Anses en acier inoxydable à commander séparément.