Rallonges
Rallonges
PVC extension cable, blanc, 3 m
N° de catalogue 139-1300
Fournisseur:   BACHMANN ELEKTRO
Rallonges
N° de catalogue 139-1300
Fournisseur:  BACHMANN ELEKTRO
Rallonges
Rallonges
PVC extension cable, blanc, 3 m
Prix
9,94 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rallonges en PVC avec fiche moulée, double mise à la terre et couplage Schuko.
  • Câble (HO5VV-F G31,50 mm²) disponible dans différentes longueurs
  • Couleur: blanc
  • Alimentation max.: 10/16 A, 250 V~
Certifications: Conformité VDE
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    PVC extension cable
  • Longueur:
    3 m