Capuchons pour burette
Capuchons pour burette
Burette covers, 20Ø×30H mm
Catalog # 612-9951
Supplier:   Brand
Capuchons pour burette
Catalog # 612-9951
Supplier:  Brand
Capuchons pour burette
Capuchons pour burette
Burette covers, 20Ø×30H mm
Price
24,60 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Capuchons pour burette en PP. Les rainures intérieures empêchent le capuchon de coller pendant le titrage
  • Ribbed inside to prevent suction attachment during titration
ØxH: 20x30 mm
Specifications
  • Désignation:
    Burette covers, 20Ø×30H mm