Distributeur d'articles à usage unique
Distributeur d'articles à usage unique
Distributeur à double compartiments, 508×305×457 mm
N° de catalogue 113-0031
Fournisseur:   AK
Distributeur d'articles à usage unique
N° de catalogue 113-0031
Fournisseur:  AK
Distributeur d'articles à usage unique
Distributeur d'articles à usage unique
Distributeur à double compartiments, 508×305×457 mm
Prix
726,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PETG.
Pour le stockage et la distribution d'articles à usage unique comme les surchaussures, les gants ou les charlottes, ainsi que de nombreux autres instruments de laboratoire.
  • Deux compartiments avec couvercles à charnières
  • Remplissage, distribution et nettoyage aisés
  • Modèle pour table robuste et stable
Spécifications
  • Désignation:
    Distributeur à double compartiments
  • l×p×h:
    508×305×457 mm