Boîtes de rangement
Boîtes de rangement
4000 ml, 340×230×94 mm
N° de catalogue 216-3192
Fournisseur:   VITLAB
Boîtes de rangement
N° de catalogue 216-3192
Fournisseur:  VITLAB
Boîtes de rangement
Boîtes de rangement
4000 ml, 340×230×94 mm
Prix
40,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En SAN, transparent.
Récipients universels rectangulaires.
  • Avec couvercle
  • Bonne résistance chimique
  • Légers et empilables
Spécifications
  • Capacité:
    4000 ml
  • l×p×h:
    340×230×94 mm