Cryoboxes, PS
64, 0,5/1,5/2,0 ml, bleu/blanc
Catalog # 720-0503
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PS, blanc/transparent avec garniture en mousse polyuréthane bleue
- Les boîtes peuvent être utilisées dans la plage de températures –90 à +80 °C
- Les boîtes sont empilables, d'où un gain de place dans les congélateurs, dans les réfrigérateurs et sur les paillasses de laboratoire
- Les boîtes présentent une série de cases imprimées (numérotées de 1 à 64)
Idéales pour accueillir jusqu'à 64 tubes de 0,5 à 2 ml. Un couvercle transparent, correctement aligné dans une orientation spécifique, permet à l'utilisateur de voir le contenu. La surface permet les inscriptions au marqueur, ce qui facilite le contrôle des stocks.
Specifications
- Compartiments:64
- Pour:0,5/1,5/2,0 ml
- Couleur:bleu/blanc