Cryoboîte, Nalgene®
About this item
En PC blanc.
- Convient au stockage en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote liquide
- Type de flacon : tubes Cryobank
Boîte avec couvercle transparent pour le stockage de récipients et sachets de différents formats dans une aire de stockage, un réfrigérateur ou un congélateur mécanique (−196 to +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
En PC blanc.
- Convient au stockage en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote liquide
- Type de flacon : tubes Cryobank
Boîte avec couvercle transparent pour le stockage de récipients et sachets de différents formats dans une aire de stockage, un réfrigérateur ou un congélateur mécanique (−196 to +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 479-3321
- 479-2505
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifications
Product Family Options
Product Information
- DésignationPourCouleurl×p×h ext.AvailabilityPrice
- Without dividerCryobankblanc133×133×52 mmLog in for availabilityLog in for availability1 * 4 ST1 * 4 ST - 48,00 €48,00 €
Sale Valid until 31/03/2026
Sale Valid until 31/03/20261 * 4 ST48,00 €Specifications:Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.479-3321Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactCertification environnementaleIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Low Manufacturing Impact - With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)Cryobankblanc133×133×52 mmLog in for availabilityLog in for availability1 * 4 ST1 * 4 ST - 50,00 €50,00 €
Sale Valid until 31/03/2026
Sale Valid until 31/03/20261 * 4 ST50,00 €Specifications:Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.479-2505Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactCertification environnementaleIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Low Manufacturing Impact
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.